Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimientos para Shimadzu GC-2010
Código de producto. 15239013
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Revestimiento LVI recto con lana
Revestimientos de entrada PTV 3 con deflectores
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15239013 Revestimiento LVI recto con lana paquete de 5
15219013 Revestimientos de entrada PTV 3 con deflectores paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15239013 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 092292
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Permiten realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos.
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Shimadzu
Especificaciones
Tipo de producto Revestimiento LVI recto con lana
Descripción Revestimiento para GC-2010
Diámetro interior (métrico) 1,5 mm
Diámetro exterior (imperial) 3,1 mm
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Shimadzu
Material de revestimiento Vidrio de borosilicato