Learn More
Ácido Shikim, TRC
Código de producto. 17964595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17964595 1 g 1 g
17941005 2.5 g 2.50 g
17934705 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17964595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS3571001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138-59-0
Fórmula molecular C7 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 174.15
Sinónimo 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 3,4,5-trihydroxy-, (3R,4S,5R)- (9CI, ACI), (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid (ACI), 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 3,4,5-trihydroxy-, [3R-(3α,4α,5β)]- (ZCI), (-)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid, (-)-Shikimic acid, L-Shikimic acid, [3R-(3α,4α,5β)]-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid, NSC 59257, Shikimic acid
Nombre IUPAC (3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxiciclohexeno-1-ácido carboxílico
SMILES O[C@@H]1CC(=C[C@@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Shikimic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,4-6,8-10H,2H2,(H,11,12)/t4-,5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0528
Porcentaje de pureza >95%