Learn More
Ácido shikímico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11434351 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11434351 500 mg
11424351 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434351 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02152058.5
Más comúnmente conocido como su forma aniónica shikimato. Ácido shikímico, MP Biomedicals Es un precursor biosintético de aminoácidos aromáticos y muchos alcaloides. Es un metabolito bioquímico importante en plantas y microorganismos y es importante en la biosíntesis.
El ácido shikímico es un precursor de los aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina y tripiófano), indol y derivados del indol. También es un precursor de muchos alcaloides y otros metabolitos aromáticos, fenilpropanoides, flavonoides, taninos y lignina.
Este ácido carboxílico trihidroxiciclohexeno es importante en la biosíntesis de tantos compuestos que la vía del shikimato (la ruta metabólica de siete pasos utilizada por bacterias, hongos, algas, parásitos y plantas para la biosíntesis de aminoácidos aromáticos) recibe su nombre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138-59-0
Fórmula molecular C7H9O5-
Peso molecular (g/mol) 173.144
Clave InChI JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-M
Sinónimo shikimic acid, shikimate, --shikimic acid, l-shikimic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, --shikimate, ccris 7681, unii-29ms2wi2nu, 3alpha,4alpha,5beta-trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
PubChem CID 7057976
ChEBI CHEBI:36208
Nombre IUPAC (3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxiciclohexeno-1-carboxilato
SMILES C1C(C(C(C=C1C(=O)[O-])O)O)O
Especificaciones
Punto de fusión 182°C to 192°C
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Solubility (50mg/mL H2O): Clear to Slightly Hazy
Rotación óptica −185 to −181° (C=4 in H2O at 20°C) (Lit.)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Powder