Learn More
Shikimic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16428996
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16428996 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428996 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0130
MedChemExpress Shikimic acid is a key metabolic intermediate of the aromatic amino acid biosynthesis pathway, found in microbes and plants.
Shikimic acid is a key metabolic intermediate of the aromatic amino acid biosynthesis pathway, found in microbes and plants.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Shikimic acid
CAS 138-59-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H10O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 130 mg/mL (746.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)O
Peso molecular (g/mol) 174.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.15
Porcentaje de pureza 99.15%
Grado Research
Forma física Solid