Learn More
Éster Etílico de Ácido Shikímico, TRC
Código de producto. 30137874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137874 1 g 1 g
30132680 2.5 g 2.50 g
30004522 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS3571051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101769-63-5
Fórmula molecular C9H14O5
Peso molecular (g/mol) 202.2
Sinónimo (3R,4S,5R)-Trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester;[3R-(3alpha,4alpha,5beta)]-Trihydroxy1-Cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Shikimate
Nombre IUPAC etilo (3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxiciclohexeno-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Shikimic Acid Ethyl Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3,6-8,10-12H,2,4H2,1H3/t6-,7-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0841