Learn More
Ácido shikímico, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11454351 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454351 5 g 5 g
11444351 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454351 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215205805
Biología y análisis Celular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138-59-0
Fórmula molecular C7H9O5-
Peso molecular (g/mol) 173.144
Número MDL MFCD00066278
Clave InChI JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-M
Sinónimo shikimic acid, shikimate, --shikimic acid, l-shikimic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, --shikimate, ccris 7681, unii-29ms2wi2nu, 3alpha,4alpha,5beta-trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
PubChem CID 7057976
ChEBI CHEBI:36208
Nombre IUPAC (3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxiciclohexeno-1-carboxilato
SMILES C1C(C(C(C=C1C(=O)[O-])O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Shikimic acid
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Forma física Sólido