Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido shikímico, 98 %
Código de producto. 10697924 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10697924 5 g Frasco de vidrio 5 g
10533491 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10697924 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 132700050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 138-59-0 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138-59-0
Fórmula molecular C7H10O5
Peso molecular (g/mol) 174.15
Número MDL MFCD00066278
Clave InChI JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-M
Sinónimo shikimic acid, shikimate, --shikimic acid, l-shikimic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, --shikimate, ccris 7681, unii-29ms2wi2nu, 3alpha,4alpha,5beta-trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
PubChem CID 7057976
ChEBI CHEBI:36208
Nombre IUPAC (3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxiciclohexeno-1-carboxilato
SMILES C1C(C(C(C=C1C(=O)[O-])O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Shikimic acid
Punto de fusión 185.0°C to 191.0°C
Color Beige a blanco o gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 458
Índice Merck 15, 8619
Condición de rotación específica − 180.00 (25.00°C c=4,H2O)
Rotación específica − 180.00
Información de solubilidad Solubility in water: 18g/100mL (20 c). Other solubilities: 2.25g/100mL abs.alcohol, 0.015g/100mL anhydr.ether, practically insoluble in chloroform, benzene and, petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo