Learn More
Shikimato-3-fosfato Sal Trisódica (~90%), TRC
Código de producto. 30133474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133474 5 mg 5 miligramos
30007450 10 mg 10 miligramos
30010838 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133474 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS3570265MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143393-03-7
Fórmula molecular C7 H8 O8 P . 3 Na
Peso molecular (g/mol) 320.08
Sinónimo (3R,4S,5R)-4,5-Dihydroxy-3-(phosphonooxy)-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Sodium Salt, [3R-(3α,4α,5β)]-4,5-Dihydroxy-3-(phosphonooxy)-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Trisodium Salt, S-3-P Trisodium
Nombre IUPAC trisodio; (3R,4S,5R)-4,5-dihidroxi-3-fosfonatooxiciclohexeno-1-carboxilato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[C@@H]1CC(=C[C@@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@H]1O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Shikimate-3-phosphate Trisodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11O8P.3Na/c8-4-1-3(7(10)11)2-5(6(4)9)15-16(12,13)14;;;/h2,4-6,8-9H,1H2,(H,10,11)(H2,12,13,14);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5-,6+;;;/m1.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.965
Porcentaje de pureza >95%