Learn More
Thermo Scientific™ Estantes para estufas y estufas microbiológicas Heratherm™
Código de producto. 11621571 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (imperial):
11,4 in
12,9 in
14,8 in
19,8 in
20,2 in
21,06 in
Anchura (imperial):
11,4 in
12,9 in
14,8 in
19,8 in
20,2 in
21,06 in
38,74 in
Para utilizar con (equipo):
Heratherm Horno de protección avanzada 750I 400V
Heratherm Incubadora Adv Prot 100l
Heratherm Incubadora Adv Prot 180l
Heratherm Incubadora compacta
Heratherm Incubadora de protocolo avanzado de 60 l
Heratherm Incubadora general 100L
Heratherm Incubadora general 180l
Heratherm Incubadora general 60l
Incubadora Adv Prot/Gen 400l
Incubadora Adv Prot/Gen 750l
Protección avanzada OMH400/Gen Inc IGS400, 400 l
Protección avanzada OMH750/Gen Inc IGS750, 750l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Longitud (imperial):
12,9 in
17,2 in
20,7 in
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (imperial) Anchura (imperial) Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad Longitud (imperial)
11621571 11,4 in 11,4 in Heratherm Incubadora compacta 1 PCS -
10784222 14,8 in 14,8 in Heratherm Incubadora general 100L cada uno 12,9 in
10600601 12,9 in 12,9 in Heratherm Incubadora general 180l 1 PCS 12,9 in
10841481 14,8 in 14,8 in Heratherm Incubadora general 60l 1 PCS 12,9 in
10363940 12,9 in 12,9 in Heratherm Incubadora Adv Prot 100l cada uno 17,2 in
10598290 12,9 in 12,9 in Heratherm Incubadora de protocolo avanzado de 60 l 1 PCS 12,9 in
10160060 19,8 in 19,8 in Heratherm Incubadora Adv Prot 180l cada uno 17,2 in
12665316 21,06 in 21,06 in Incubadora Adv Prot/Gen 400l 1 PCS 20,7 in
12675316 21,06 in 38,74 in Incubadora Adv Prot/Gen 750l cada uno -
12685316 21,06 in 21,06 in Protección avanzada OMH400/Gen Inc IGS400, 400 l cada uno -
12605326 20,2 in 20,2 in Heratherm Horno de protección avanzada 750I 400V 1 PCS -
12695316 21,06 in 21,06 in Protección avanzada OMH750/Gen Inc IGS750, 750l 1 PCS -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11621571 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50125605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.06€
    46.70€ / paquete de 1
    Ahorro 5.36€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Estantes perforados y de malla de alambre
Estantes de malla de alambre y perforados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Heratherm Incubadora compacta
Tipo Estante
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 1
Longitud (métrico) 18,03 cm
Anchura (imperial) 11,4 in
Anchura (métrico) 18,03 cm
Fondo (imperial) 11,4 in
Fondo (métrico) 28,9 cm