Descripción
Capacidad para muestras a granel, placas de microtitulación, viales o frascos de suero para aplicaciones de secado a granel.
- Cinco estantes de aluminio extraíbles con un diámetro de 254 mm (10 pulgadas) con un borde de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
- Los estantes se deslizan en el soporte de acero inoxidable
- Incluye 3 pies de caucho
- El diseño permite un espaciado flexible de la altura del estante
- El estante se puede colocar en el congelador para precongelar la muestra para una carga rápida
- Diseñado para que quepa dentro de las cámaras de secado (se venden por separado). También disponible: Estantes térmicos que incluyen control de temperatura variable de temperatura ambiente a +40 °C (+104 °F) en los modelos fabricados en 2016 y anteriores y hasta +60 °C (+140 °F) en los modelos de 2017 y posteriores (póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher si desea más información).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Estanterías de productos |
| Capacidad (métrico) | 250 L |
| N.º de estantes | 5 |
| Material | Acero inoxidable |
| Tamaño | Alto |
| Para utilizar con (aplicación) | Capacidad para muestras a granel, placas de microtitulación, viales o frascos de suero para aplicaciones de secado a granel |
| Para utilizar con (equipo) | Estufas de secado FreeZone™ |
| Incluye | Cinco estantes de aluminio con bordes de 1/4 pulg, un soporte de acero inoxidable y tres patas de caucho |
| Anchura (imperial) | 10,4 in |
| Altura (imperial) | 17,5 in |
| Mostrar más |