Learn More
Fisherbrand™ Estante Isotemp™
Código de producto. 15846392 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
386 x 312 mm (15.20 x 12.28 in.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15846392 386 x 312 mm (15.20 x 12.28 in.) cada uno
1 options
Código de producto. 15846392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    136.00€ / paquete de 1
    Ahorro 15.00€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Material: Cable; para uso con: Estufa microbiológica/estufa de convección por gravedad Isotemp, 65,12 l/70,79 l (2,3/2,5 pies cúb.)
  • Material: Acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estufa microbiológica/estufa de convección por gravedad Isotemp, 175,56 l/192,55 l (2,3/2,5 pies cúb.)
Material Alambre
Tipo Estante
Dimensiones (L x An) 386 x 312 mm (15.20 x 12.28 in.)