Learn More
Justrite Estantes para cabina EN 226-EN
Descripción
- Estantes de Justrite para cabinas EN 226-EN.
- Selección de estantes instalados o extraíbles en acabados de acero inoxidable o con revestimiento de epoxi.
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo exterior (métrico) | 42 cm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 3,9 x 109 x 42 cm |
| Altura exterior (métrico) | 3,9 cm |
| Color | Gris claro |
| Material | Acero |
| Tipo de producto | Estante |