Learn More
Justrite Estantes para cabina EN 226-EN
Código de producto. 17782358
Change view
Click to view available options
Color:
Acero inoxidable
Gris claro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
17782358 Acero inoxidable cada uno
17792358 Gris claro cada uno
2 options
Código de producto. 17782358
Marca: Justrite JCB120MY00
Accesorio de estante adicional para cabinas EN 226-EN. Selección de estantes instalados o extraíbles en acabados de acero inoxidable o con revestimiento de epoxi.
  • Estantes de Justrite para cabinas EN 226-EN.
  • Selección de estantes instalados o extraíbles en acabados de acero inoxidable o con revestimiento de epoxi.
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) 42 cm
Dimensiones (Pr x An x Al) 3,9 x 109 x 42 cm
Altura exterior (métrico) 3,9 cm
Anchura exterior (métrico) 42 cm
Color Acero inoxidable
Material Acero
Tipo de producto Estante