Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Estante para campana extractora con incubación TH 30
Descripción
- Para su uso con la campana extractora con incubación TH 30
- Duplica potencialmente la capacidad de la estufa microbiológica
- Para su uso con muestras que requieren control de temperatura, pero no agitación
- No apto para su uso
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bandeja adicional |
| Dimensiones (L x An) | 365 x 558 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras cuya temperatura se deba controlar, pero que no necesitan agitación |
| Para utilizar con (equipo) | Campana de incubación TH 30 |