Learn More
Thermo Scientific SHELF F/PETRI DISH 90MM SERIE 180
Marca:  Thermo Scientific 50128819
SHELF F/PETRI DISH 90MM SERIE 180for 180 units l, 2 support bars
Código de producto. 11824413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.00€
    472.00€ / paquete de 1
    Ahorro 22.00€
    4% Descuento