Learn More
BOLA hojas
Código de producto. 10461371
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
150 mm
300 mm
600 mm
Grosor:
0,025 mm
0,05 mm
0,25 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Grosor unitSize
10461371 300 mm 0,025 mm cada uno
10470342 300 mm 0,75 mm cada uno
10689981 300 mm 1,5 mm cada uno
10064800 600 mm 0,5 mm cada uno
10655601 600 mm 0,75 mm cada uno
10154731 600 mm 1 mm cada uno
10054860 150 mm 0,025 mm cada uno
10003531 150 mm 0,05 mm cada uno
10228590 300 mm 0,05 mm cada uno
10783491 300 mm 0,25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10461371 Proveedor BOLA N.º de proveedor S183334
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sábanas no absorbentes
Se entrega en rollos de 1000 mm de largo.
Especificaciones
Absorbencia No absorbente
Anchura (métrico) 300 mm
Grosor 0,025 mm