Learn More
Sheep Anti-Mouse IgG H&L (TRITC), Abcam
Código de producto. 32116331 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32116331 1 mg cada uno
1 options
Código de producto. 32116331 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab68051mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Sheep Polyclonal Antibody
Sheep Anti-Mouse IgG H&L (TRITC)
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Antígeno Ighg1
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunomicroscopy, Western Blot
Localización celular Isoform Secreted: Secreted
Clasificación Polyclonal
Conjugado TRITC
Formulación pH: 7.2, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
génica Ighg1
N.º de referencia del gen P01868
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Ighg1
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology & Infectious Disease
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Primary Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype Not Available
Condiciones de envío Blue Ice
Gen diana Ighg1
Molécula diana Ighg1