Learn More
Sheep Anti-Horse IgA H&L, Abcam
Código de producto. 32120721 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32120721 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 32120721 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab1128811mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Sheep Polyclonal Antibody
Sheep Anti-Horse IgA H&L
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Antígeno Horse IgA
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (FFPE), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 7.2, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Horse IgA
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Not Available
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Primary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Condiciones de envío Blue Ice
Molécula diana Horse IgA