Learn More
Fibronectin, Sheep, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16041327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16041327 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16041327 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB14906.1mL
Edge
Sheep polyclonal antibody raised against native Fibronectin.
Especificaciones
Antígeno Fibronectin
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunodiffusion, Immunofluorescence, Immunomicroscopy, Radioimmune Assays (RIA)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Sheep polyclonal antibody raised against native Fibronectin.
Dilución ELISA (1:5000) Immunodiffusion (1:32) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In serum
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Native purified from human plasma Fibronectin.
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This antibody has a single antigen reactivity with minimal cross reactivity with other human plasma proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only