Learn More
Daniels Healthcare™ Recipiente de polipropileno para objetos punzantes multiuso Sharpsguard™
Description
- Capacidad máxima en el mínimo espacio de trabajo
- Fabricado conforme a BS 7320: 1990 y los estándares ISO 9002, y homologado según el grupo de embalaje II de UN
- Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
- Un asa lateral resistente evita que el recipiente ruede para un transporte seguro y una eliminación sencilla
- El asa evita que el recipiente ruede en el caso poco probable de que se tire, y permite colgarlo en un soporte POUDS™
Spécification
Spécification
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Certificaciones/conformidad | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
| Tipo de tapón | Tapa |
| Color | Amarillo |
| Altura (métrico) | 285 mm |
| Longitud (métrico) | 176 mm |
| Tamaño de abertura (métrico) | 77 x 45 mm (L x An) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | El recipiente para objetos punzantes de uso general proporciona capacidad máxima en el mínimo espacio de trabajo |
| Material | Polipropileno |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?