Learn More
Daniels Healthcare™ Recipiente de polipropileno para objetos punzantes multiuso Sharpsguard™
Código de producto. 12342439
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
3,75 L
5 L
7 L
Altura (métrico):
163 mm
205 mm
218 mm
285 mm
Longitud (métrico):
176 mm
248 mm
Certificaciones/conformidad:
BS 7320: 1990, ISO 9002
BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Longitud (métrico) Certificaciones/conformidad Tamaño de la unidad
12342439 3,75 L 218 mm 176 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 cada uno
12332439 2,5 L 163 mm 176 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 cada uno
12352439 5 L 285 mm 176 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 cada uno
12923495 3,75 L 218 mm 176 mm BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500 cada uno
12933495 5 L 285 mm 176 mm BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500 cada uno
12362439 7 L 205 mm 248 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12342439 Proveedor Daniels Healthcare™ N.º de proveedor DD474OL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice este recipiente de objetos punzantes multiuso para obtener una excelente protección contra objetos punzantes y la fuga de líquidos. Los recipientes de objetos punzantes multiuso de polipropileno Healthcarer Daniels™ Sharpsguard™ incluyen una construcción de polipropileno sólida y un grosor de pared diseñado para satisfacer las exigencias de resistencia, sencillez y valor.
  • Capacidad máxima en el mínimo espacio de trabajo
  • Fabricado conforme a BS 7320: 1990 y los estándares ISO 9002, y homologado según el grupo de embalaje II de UN
  • Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
  • Un asa lateral resistente evita que el recipiente ruede para un transporte seguro y una eliminación sencilla
  • El asa evita que el recipiente ruede en el caso poco probable de que se tire, y permite colgarlo en un soporte POUDS™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3,75 L
Certificaciones/conformidad BS 7320: 1990, ISO 9002
Tipo de tapón Tapa
Color Amarillo, rojo
Altura (métrico) 218 mm
Longitud (métrico) 176 mm
Tamaño de abertura (métrico) 77 x 45 mm (L x An)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Para un transporte seguro y una eliminación sencilla