Learn More
Daniels Healthcare™ Recipiente de polipropileno para objetos punzantes multiuso Sharpsguard™
Código de producto. 12332439
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
3,75 L
5 L
7 L
Altura (métrico):
163 mm
205 mm
218 mm
285 mm
Longitud (métrico):
176 mm
248 mm
Certificaciones/conformidad:
BS 7320: 1990, ISO 9002
BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Longitud (métrico) Certificaciones/conformidad unitSize
12332439 2,5 L 163 mm 176 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 cada uno
12342439 3,75 L 218 mm 176 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 cada uno
12352439 5 L 285 mm 176 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 cada uno
12923495 3,75 L 218 mm 176 mm BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500 cada uno
12933495 5 L 285 mm 176 mm BS7320:1990, UN3291, AFNOR, NFX 30-500 cada uno
12362439 7 L 205 mm 248 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12332439 Proveedor Daniels Healthcare™ N.º de proveedor DD472OL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice este recipiente de objetos punzantes multiuso para obtener una excelente protección contra objetos punzantes y la fuga de líquidos. Los recipientes de objetos punzantes multiuso de polipropileno Healthcarer Daniels™ Sharpsguard™ incluyen una construcción de polipropileno sólida y un grosor de pared diseñado para satisfacer las exigencias de resistencia, sencillez y valor.
  • Capacidad máxima en el mínimo espacio de trabajo
  • Fabricado conforme a BS 7320: 1990 y los estándares ISO 9002, y homologado según el grupo de embalaje II de UN
  • Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
  • Un asa lateral resistente evita que el recipiente ruede para un transporte seguro y una eliminación sencilla
  • El asa evita que el recipiente ruede en el caso poco probable de que se tire, y permite colgarlo en un soporte POUDS™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,5 L
Certificaciones/conformidad BS 7320: 1990, ISO 9002
Tipo de tapón Tapa
Color Amarillo
Altura (métrico) 163 mm
Longitud (métrico) 176 mm
Tamaño de abertura (métrico) 77 x 45 mm (L x An)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) El recipiente para objetos punzantes de uso general proporciona capacidad máxima en el mínimo espacio de trabajo