Learn More
Bolsa de residuos de polipropileno Sharpsguard™ Cyto 1, amarillo con tapa púrpura, 1 l
Código de producto. 15148798
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Color unitSize
15148798 Amarillo paquete de 30
1 options
Código de producto. 15148798 Proveedor Daniels Healthcare N.º de proveedor DD677
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para residuos citotóxicos y citostáticos que, para cumplir las normativas, se deben desechar de forma independiente de otros residuos sanitarios. El Sharpsguard™ cyto 1 tiene una tapa con bisagras y se ajusta a las bandejas Pouds™. Se incluyen almohadillas absorbentes. El contenedor está fabricado de conformidad con BS EN ISO 23907 y se suministra ya montado.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Tipo de tapón Tapa con bisagra
Color Amarillo
Desechables
Incluye Almohadillas absorbentes, tapa con bisagras