Learn More
SharpSafe™ Recipientes de polipropileno
Código de producto. 11984676
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,3 L
0,45 L
0,6 L
3 L
24 L
Altura (métrico):
130 mm
169 mm
205 mm
221 mm
335 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
11984676 3 L 205 mm paquete de 50
11902099 3 L 205 mm paquete de 10
11999017 0,6 L 221 mm paquete de 100
11969157 0,3 L 130 mm paquete de 100
11989017 0,45 L 169 mm paquete de 100
11784654 24 L 335 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11984676 Proveedor SharpSafe™ N.º de proveedor SHA4145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00€
    212.00€ / paquete de 50
    Ahorro 105.00€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use los recipientes de polipropileno SharpSafe™ amarillos para actividades de tratamiento de residuos afilados e instrumentos que sean punzantes, afilados o puntiagudos.
  • Tapa abatible translúcida y asa
  • Amarillo
  • Polipropileno
  • Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 L
Certificaciones/conformidad Cumple con las normas UN 3291 y BS 7320, NF-X-–30 500, NF302, ADR y UN3291, TRBA 250, Sistema de gestión de calidad: ISO 9001:2008 y ISO 13485:2003, Norma ambiental: ISO 14001:2004
Tipo de tapón Tapa articulada
Color del tapón Translúcido
Color Amarillo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 197 x 120 x 205 mm
Altura (métrico) 205 mm
Longitud (métrico) 197 mm
Tamaño de abertura (métrico) 55 x 50 mm
Cantidad 50 paquete
Anchura (métrico) 120 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye Tapa superior articulada, tirador