Learn More
Sharpsafe™ Recipiente de polipropileno para objetos punzantes con riesgo biológico
Código de producto. 11930368
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 L
7 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11930368 7 L paquete de 50
11920368 4 L paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11930368 Proveedor Sharpsafe™ N.º de proveedor SHA4110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice el contenedor de objetos punzantes de riesgo biológico de polipropileno Sharpsafe™ para manipular con seguridad los residuos de actividades de asistencia sanitaria.
  • Polipropileno
  • 50Pack
  • Amarillo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 7 L
Color Amarillo
Altura (métrico) 382 mm
Longitud (métrico) 175 mm
Cantidad 50 paquete
Anchura (métrico) 175 mm