Learn More
Sharpsafe Sharpsafe 7L Recycled Content Sharps Bin Orange Lid
Marca:  Sharpsafe 51125410
Sharpsafe 7L Recycled Content Sharps Bin Orange Lid
Código de producto. 30243678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.90€
    5.06€ / paquete de 1
    Ahorro 0.84€
    14% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-06-2026