Learn More
Sharpsafe™ Contenedor para objetos punzantes, desechos citotóxicos y citostáticos para incineración
Código de producto. 15645697
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
24 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15645697 24 L cada uno
1 options
Código de producto. 15645697 Proveedor Sharpsafe™ N.º de proveedor 41202421
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La combinación ideal de rentabilidad y portabilidad en áreas de uso medio.
  • La apertura amplia facilita su eliminación.
  • La tapa translúcida, la solapa interna transparente y la línea de llenado visible ayudan a garantizar que el depósito no se llene en exceso.
  • Etiqueta en el molde que no se puede quitar.
  • Ensamblaje sencillo de cuatro clics.
  • Gran espacio libre.
  • Línea de llenado impresa con inyección de tinta y mensaje de separación de residuos.
  • Función de cierre temporal y final
  • Cumple las normas UN 3291, BS 7320 y AFNOR NX30-500 (Francia)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 24 L
Certificaciones/conformidad Normas UN 3291, BS 7320 y AFNOR NX30-500 (Francia)
Color del tapón Morado
Cantidad Each
Para utilizar con (aplicación) Recogida e incineración de residuos citotóxicos y citostáticos.