Learn More
Fisherbrand™ Sharpie™ Brush Twin Permanent Marker
Código de producto. 32215716 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Assorted
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
32215716 Assorted paquete de 12
1 options
Código de producto. 32215716 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 121053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.20€
    40.69€ / paquete de 12
    Ahorro 15.51€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Permanent ink adheres to paper, plastic, metal, and most other surfaces
  • Dual-tip permanent marker with a flexible brush tip on one end and an ultra-fine tip on the other
  • Brush tip creates both broad and narrow strokes with smooth, flexible control
  • Ultra-fine tip delivers sharp, precise lines for detailed writing and designs
  • Rich, vibrant colors produce bold, eye-catching results
  • Quick-drying, water- and fade-resistant ink is AP Certified for trusted performance
  • Assorted colors: Black, Blue, Brown, Green, Light Blue, Lime Green, Orange, Pink, Purple, Red, Violet, Yellow
Especificaciones
Estilo de punta Ultrafine
Tipo de producto Permanent Marker
Color Assorted
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Esterilidad Non-sterile
Peso (imperial) 0.42 lb.
Peso (métrico) 0.19 kg
N.° por paquete 12 Markers
Altura (imperial) 0.3 in.
Longitud (imperial) 7.5 in.
Longitud (métrico) 19.1 cm
Anchura (imperial) 7.6 in.
Anchura (métrico) 19.4 cm