Learn More
Honeywell™ Guantes SHARPFLEX NIT
Descripción
- Guante tejido con hilo de paraaramida y composite
- La técnica de tejido proporciona al guante un excelente ajuste y un alto grado de movilidad
- El hilo composite ofrece una protección fiable y segura
- El hilo de paraaramida garantiza la resistencia al contacto directo con fuentes de calor y a los cortes
- El interior revestido de poliamida ofrece una mayor comodidad y limita el contacto de la piel con la fibra composite
- Revestimiento de espuma de nitrilo negro en la palma
- El revestimiento de nitrilo proporciona una buena protección contra el aceite y la grasa
- El revestimiento de espuma hace que el guante sea más flexible que el modelo estándar de nitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-16 sobre riesgos mecánicos |
| Descripción | Paraaramida y composite, calibre 13 |
| Color | Verde, Amarillo, Negro |
| Material | Nitrilo, Poliamida |
| Tamaño | 7 |
| Longitud (métrico) | 25 cm |