Learn More
Éster Metílico de Shanzhiside, TRC
Código de producto. 30411009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411009 2.5 mg -
30420975 5 mg -
30410589 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411009 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2823902.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64421-28-9
Fórmula molecular C17 H26 O11
Peso molecular (g/mol) 406.38
Sinónimo Cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid, 1-(β-D-glucopyranosyloxy)-1,4a,5,6,7,7a-hexahydro-5,7-dihydroxy-7-methyl-, methyl ester, (1S,4aS,5R,7S,7aS)-, Cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid, 1-(β-D-glucopyranosyloxy)-1,4a,5,6,7,7a-hexahydro-5,7-dihydroxy-7-methyl-, methyl ester, [1S-(1α,4aα,5α,7α,7aα)]-, Sanshiside methyl ester, Shanzhiside methyl ester, Shanzhizide methyl ester, Shanziside methyl ester
Nombre IUPAC metilo (1S,4aS,5R,7S,7aS)-5,7-dihidroxi-7-metil-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxano-2-il]oxy-4a,5,6,7a-tetrahidro-1H-ciclopenta[c]piran-4-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]3[C@@H]1[C@H](O)C[C@]3(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Shanzhiside methyl ester
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26O11/c1-17(24)3-7(19)9-6(14(23)25-2)5-26-15(10(9)17)28-16-13(22)12(21)11(20)8(4-18)27-16/h5,7-13,15-16,18-22,24H,3-4H2,1-2H3/t7-,8-,9+,10-,11-,12+,13-,15+,16+,17+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1475