Learn More
Epredia™ Sucedáneo de xileno
Código de producto. 10128638 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 gal
1 gal; 4/caja
Tamaño de la unidad:
4 LT
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10128638 1 gal 4 LT
10524305 1 gal; 4/caja paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10128638 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 9990505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.07€
    50.62€ / 4 litros
    Ahorro 41.45€
    45% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Consiga un procesamiento, tinción y cubrimiento más seguro y más cómodo con el sucedáneo de xileno Epredia™.
  • No es sensibilizante de la piel normal
  • Velocidad de evaporación similar al xileno
  • Un hidrocarburo alifático prácticamente sin olor – no tiene aroma cítrico
  • Su límite de exposición en suspensión es tres veces más seguro que el del xileno (TLV 300 ppm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sucedáneo de xileno
Cantidad 1 gal
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Shandon Xylene Substitute
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.