Learn More
Epredia™ Medio de montaje para sucedáneo de xileno
Product Code. 13300125 Shop All Epredia Products
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
120 mL
500 mL
Unit Size:
120 ML
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Unit Size
13300125 120 mL 120 ML
10056318 500 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13300125 Supplier Epredia™ Supplier No. 1900233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.45€
    19.86€ / 120 ml
    Ahorro 5.59€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Emplee todos los agentes de limpieza sucedáneos de xileno rutinarios con el medio de montaje para sucedáneo de xileno Epredia™.
  • Medio de montaje orgánico permanente
  • Base de tolueno
  • Índice de refracción: 1,495 ± 0,005 (seco)
  • Viscosidad: Medio (120-265 cps a 24 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Sucedáneo de xileno
Volumen (métrico) 120 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Shandon Xylene Substitute Mountant
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene, isobutyl methacrylate