Learn More
Epredia™ Medio de montaje para sucedáneo de xileno
Código de producto. 10056318 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
120 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
120 ML
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10056318 500 mL paquete de 2
13300125 120 mL 120 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10056318 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 9999122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.45€
    63.56€ / paquete de 2
    Ahorro 4.89€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Emplee todos los agentes de limpieza sucedáneos de xileno rutinarios con el medio de montaje para sucedáneo de xileno Epredia™.
Emplee todos los agentes de limpieza sucedáneos de xileno rutinarios con el medio de montaje para sucedáneo de xileno Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Medio de montaje orgánico permanente
  • Base de tolueno
  • Índice de refracción: 1,495 ± 0,005 (seco)
  • Viscosidad: Medio (120-265 cps a 24 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sucedáneo de xileno
Volumen (métrico) 500 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Shandon Xylene Substitute Mountant
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Isobutyl methacrylate