Learn More
Epredia™ Tarro de tinción vertical Shandon™, tarro de tinción vertical, aloja 16 portaobjetos apoyados entre sí
Código de producto. 15293867 Tienda Epredia Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Número de portaobjetos:
16
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Código de producto. Número de portaobjetos unitSize
15293867 16 cada uno
1 missing translation for 'options'
Código de producto. 15293867
missing translation for 'mfr': Epredia™ 140
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aloje hasta 16 portaobjetos apoyados entre sí por la cara posterior en el tarro de tinción vertical Epredia™ Shandon™.
Almacene hasta 16 portaobjetos apoyados entre sí por la cara posterior en el tarro de tinción vertical Thermo Scientific™ Shandon™.
Características:
  • Construcción de vidrio transparente y pesado
  • Ranuras internas
  • Boca ancha para facilitar la manipulación de portaobjetos
  • Cuadrado de 47 x 47 mm, parte superior con reborde
Incluye:
  • Cubierta de vidrio transparente con reborde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Vidrio
Forma del fondo Plano
Color Transparente
Material Vidrio
Tipo Tarro de tinción
Incluye Cubierta
Número de portaobjetos 16
Longitud (imperial) 1,85 in
Longitud (métrico) 47 mm
Anchura (imperial) 1,85 in
Anchura (métrico) 47 mm