Learn More
Epredia™ Descalcificador Shandon™ TBD-2™
Código de producto. 12607926 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 paq.
Tamaño de la unidad:
4 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12607926 4 paq. 4 PCS
1 options
Código de producto. 12607926 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 6764004
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Procese muestras hasta 48 horas después del criterio de valoración sin daños con el descalcificador Epredia™ Shandon™ TBD-2™, un descalcificador de ácido fórmico.
  • Protege las células contra la acción de los ácidos gracias a los ingredientes adicionales
  • Permite utilizar pruebas rutinarias de punto final, como oxalato de calcio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto descalcificador
Cantidad 4 paq.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Shandon TBD-2 Decalcifier
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.