Descripción
- Procese piezas delgadas de hueso denso en entre 3 y 12 horas.
- Permite utilizar pruebas rutinarias de punto final, como oxalato de calcio
- Protege las células contra la acción de los ácidos gracias a los ingredientes adicionales.
Especificaciones
Specifications
| Tipo de producto | descalcificador |
| Cantidad | 4 paq. |