Learn More
Epredia™ Almohadillas clínicas y almohadillas neutralizadoras de formaldehído Shandon™ Suresorb™
Código de producto. 12552736 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Almohadilla neutralizadora de formaldehído
Cantidad:
100/caja
400/Paq.
50/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 400
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
12552736 Almohadilla neutralizadora de formaldehído 400/Paq. paquete de 400
12532736 Almohadilla neutralizadora de formaldehído 50/caja paquete de 50
12542736 Almohadilla neutralizadora de formaldehído 100/caja paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12552736 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 5641
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-03-2027
Absorba y retenga líquidos con las almohadillas clínicas y las almohadillas neutralizadoras de formaldehído Epredia™ Shandon™ Suresorb™.
  • La fibra es resistente al rasgado, incluso cuando está saturada.
  • Las almohadillas neutralizadoras de formaldehído reducen la exposición mediante la unión química con el formaldehído, lo que produce el encapsulado de vapores. Son ideales para el trabajo en las áreas de descripción macroscópica y las labores de autopsia.
  • Las almohadillas clínicas se pueden utilizar como protección de planchas de corte quirúrgicas, compresas de disección, protección para mesas de autopsia y para revestir las bandejas y bolsas para cadáveres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Almohadilla neutralizadora de formaldehído
Tipo de filtro Formaldehído
Longitud (imperial) 10 pulg
Cantidad 400/Paq.
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 203,2 mm