Learn More
Epredia™ Tijeras de disección de punta puntiaguda/puntiaguda rectas Shandon™
Código de producto. 15654444 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
11,4 cm
14 cm
16,5 cm
Grado:
Estándar
Premium
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Grado Tamaño de la unidad
15654444 11,4 cm Estándar cada uno
15222888 11,4 cm Premium cada uno
15242888 14 cm Premium cada uno
15252888 16,5 cm Premium cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15654444 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 28301
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Las tijeras de disección de punta afilada/afilada rectas Epredia™ Shandon están disponibles en las categorías premium y estándar.
  • Adecuadamente endurecida, templada y neutralizada
  • Pulida y limpiada electrónicamente con acabado de alta calidad
  • Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas para producir los mejores instrumentos que existen
  • Garantizados sin defectos de materiales ni de fabricación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tijeras de disección
Blade Style Recta
Grado Estándar
Longitud (imperial) 4,5 in
Longitud (métrico) 11,4 cm
Estilo de punta Afilada/afilada