Learn More
Epredia™ Cepillo de acero inoxidable Shandon™ con mango de plástico, 18 cm (7,25 pulg.)
Código de producto. 15294013 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
7,25 in
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
15294013 7,25 in 1 set
1 options
Código de producto. 15294013 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 3120034
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Con una garantía de ausencia de defectos de material y fabricación, los cepillos de acero inoxidable Shandon se suministran en cajas de tres unidades.
Tamaño: 18,4cm (7,25 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (imperial) 7,25 in
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.