Learn More
Epredia™ Moldes de base con incrustación de acero inoxidable
Código de producto. 12687906 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
10 x 10 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
24 x 30 x 9 mm
24 x 37 x 9 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12687906 10 x 10 x 5 mm 10 PCS
11306820 24 x 24 x 5 mm paquete de 10
12697906 24 x 30 x 9 mm paquete de 10
12607916 24 x 37 x 9 mm 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12687906 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 6401015
Optimice la inclusión de tejidos con el intercambio térmico superior de nuestros moldes de acero inoxidable duraderos y de alta calidad.
Optimice la inclusión de tejidos con el intercambio térmico superior de nuestros moldes de acero inoxidable duraderos y de alta calidad Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Tamaño apto para la mayoría de los casetes
  • Intercambio térmico superior
  • Esquinas redondeadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Molde
Material Acero inoxidable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10 x 10 x 5 mm