Learn More
Epredia™ Moldes de base con incrustación de acero inoxidable
Product Code. 11306820 Shop All Epredia Products
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
24 x 24 x 5 mm
24 x 30 x 9 mm
24 x 37 x 9 mm
Unit Size:
10 PCS
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Unit Size
11306820 24 x 24 x 5 mm paquete de 10
12697906 24 x 30 x 9 mm paquete de 10
12607916 24 x 37 x 9 mm 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11306820 Supplier Epredia™ Supplier No. 6401016
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Optimice la inclusión de tejidos con el intercambio térmico superior de nuestros moldes de acero inoxidable duraderos y de alta calidad.
  • Tamaño apto para la mayoría de los casetes
  • Intercambio térmico superior
  • Esquinas redondeadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Molde
Material Acero inoxidable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 x 24 x 5 mm