Learn More
Epredia™ Esponjas de tejido
Código de producto. 12704888 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12704888 Azul paquete de 100
1 options
Código de producto. 12704888 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 8453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.00€
    23.80€ / paquete de 100
    Ahorro 4.20€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proteja las biopsias pequeñas del sobreprocesamiento con las esponjas de tejidos Epredia™.
  • La esponja de espuma azul y celdas abiertas sujeta el espécimen en el casete.
Dimensiones:
  • Rectangular, 25 x 31 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Esponjas de tejido
Color Azul
Longitud (métrico) 25 mm
Anchura (métrico) 31 mm