Learn More
Epredia™ Hoja de escalpelo Shandon™ n.º 20c, estéril, 4,5cm
Código de producto. 15668765 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
N.º 20
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
15668765 N.º 20 paquete de 100
1 options
Código de producto. 15668765 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 53220
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice cortes precisos con la hoja de escalpelo n. º 20 Epredia™ Shandon™, con una longitud de 4,5 cm.
Realice cortes precisos con la hoja de escalpelo n.º 20 Thermo Scientific™ Shandon™, con una longitud de 4,5cm.
  • Adecuadamente endurecidas, templadas y neutralizadas.
  • Pulidas y limpiadas electrónicamente con acabado de alta calidad.
  • Los patrones de calidad, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas para producir los mejores instrumentos que existen.
  • Sin defectos en material y mano de obra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño N.º 20
Longitud (imperial) 1,75 in
Longitud (métrico) 4,5 cm
Esterilidad Estériles
Cantidad 10/paq.