Learn More
Epredia™ Pinzas rusas Shandon™
Código de producto. p-4520658 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Grado:
Estándar
Longitud (métrico):
15,2cm
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Grado Longitud (métrico) unitSize
15246219 Estándar 15,2cm 1 par
1 options
Código de producto. 15246219 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 6551
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elija estas pinzas rusas con puntas circulares serradas, que están adecuadamente endurecidas, templadas y neutralizadas, para mayor calidad y precisión.
Elija las pinzas rusas Thermo Scientific™ Shandon™ con puntas circulares serradas, que están adecuadamente endurecidas, templadas y neutralizadas, para mayor calidad y precisión.
Características:
  • Pulidas y limpiadas electrónicamente con acabado de alta calidad.
  • Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas.
  • Garantizadas sin defectos de materiales ni de fabricación.
  • Disponibles en tres longitudes.
  • Disponibles en las categorías premium o estándar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas rusas
Grado Estándar
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15,2cm