Descripción
Consiga una adhesión superior de células y tejidos con los portaobjetos con polisina Thermo Scientific™ Shandon™.
- La polisina dota de una adherencia permanente avanzada a los portaobjetos de microscopio.
- Sus productos químicos integrados generan atracción electrostática y química para los tejidos y células.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polysine |
| Tipo | Microscope Slide |
| Color | Blanco |
| Descripción | Blanco; 144/paquete |