Learn More
Epredia™ Moldes de inclusión desechables Peel-A-Way™
Código de producto. 12677736 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
22 x 30 x 20 mm
22 x 40 x 20 mm
22 x 22 mm y 12 x 12 mm en forma cónica, 20 mm de profundidad
22 x 22 x 20mm
Forma:
Cuadrada
Rectangulares
Truncado, cónico
Tamaño de la unidad:
288 PCS
cada uno
paquete de 264
paquete de 288
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Forma unitSize
12677736 22 x 30 x 20 mm Rectangulares 288 PCS
12687736 22 x 40 x 20 mm Rectangulares paquete de 264
12731548 22 x 22 x 20mm Cuadrada paquete de 288
12647736 22 x 22 mm y 12 x 12 mm en forma cónica, 20 mm de profundidad Truncado, cónico paquete de 288
11919671 22 x 22 mm y 12 x 12 mm en forma cónica, 20 mm de profundidad Truncado, cónico cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12677736 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 1830
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Facilite el rápido endurecimiento de la parafina con los moldes de inclusión desechables separables Epredia Peel-A-Way.
Facilite el rápido endurecimiento de la parafina con los moldes de inclusión desechables separables Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Fabricados en plástico transparente rígido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Molde de inclusión
Material Plástico
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22 x 30 x 20 mm
Desechables Sí
Forma Rectangulares