Learn More
Thermo Scientific™ Parafina Shandon™
Código de producto. 15189903 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Parafina
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15189903 Parafina cada uno
1 options
Código de producto. 15189903 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 502004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Consiga buenas infiltraciones en los tejidos y proporcione un soporte máximo durante la microtomía con la parafina de alta calidad Thermo Scientific™ Shandon™.
Achieve thorough tissue infiltration and provide maximum support during microtomy with high-quality Thermo Scientific™ Shandon™ Paraffin.
  • Mezcla de calidad de parafina, polímeros y plásticos (en distintos grados, en función del tipo).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 56°C
Tipo de producto Parafina
Cantidad 8 x 1kg
Para utilizar con (aplicación) Enhanced infiltration and sectioning