Learn More
Epredia™ Mango de hoja de escalpelo chapado en níquel Shandon™, utiliza cuchillas n.º 20-25
Código de producto. 12667776 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
N.º 4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12667776 N.º 4 cada uno
1 options
Código de producto. 12667776 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 53410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.50€
    58.90€ / paquete de 1
    Ahorro 9.60€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 12-04-2027
Sujete firmemente las hojas con el mango de hoja de escalpelo chapado en níquel Epredia™ Shandon™, fabricado con acero chapado en níquel n.º 4 anticorrosivo. 6,25 pulg 15,9 cm de longitud.
  • Adecuadamente endurecidas, templadas y neutralizadas.
  • Pulidas y limpiadas electrónicamente con acabado de alta calidad.
  • Los patrones de calidad, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas para producir los mejores instrumentos que existen.
  • Sin defectos en material y mano de obra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la hoja Acero niquelado
Tamaño N.º 4
Para utilizar con (equipo) Contiene hojas de la n.º 20 a la n.º 25