Learn More
Epredia™ Tableros de disección de corcho de neopreno Shandon™, pequeños
Código de producto. 13459386 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
13459386 Pequeño cada uno
15323575 Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13459386 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 36119
En stock
Los tableros de disección de corcho de neopreno Epredia™ Shandon disponen de una superficie de corte duradera sobre una base de contrachapado marino.
  • Permanentemente pegado 0,25 pulg. (6 mm) capa de corcho de neopreno
  • Compuesto de caucho mezclado y corcho que permite un lavado a fondo y resiste la absorción.
  • Acabado resistente a cortes
  • Los paragolpes de goma acoplados a las esquinas elevan la superficie de corte a 1,5 pulg. (3,8 cm)
  • El tablero grande mide 40,6 x 58,4 x 1,9 cm (long. x anch. x alt.)
  • El tablero pequeño mide 50,5 x 40,6 x 1,9 cm (long. x anch. x alt.)
Información para pedidos:
Se ajusta a la bandeja de disección con drenaje Woll 360
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto de corcho de neopreno Shandon
Material Mezcla de caucho y corcho
Tamaño Pequeño
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12 x 16 x 0,75 in (30,5 x 40,6 x 1,9 cm)
Longitud (imperial) 12 pulg
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 16 pulg
Anchura (métrico) 40,6 cm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 1,9 cm