Learn More
Epredia™ Pinzas de microdisección Shandon™ con puntas extrafinas, curvas, 1,6 cm (4,5 pulg.)
Código de producto. 15327758 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
4,5 in
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
15327758 4,5 in 1 par
1 options
Código de producto. 15327758 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 3120018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    137.35€ / 1 pares
    Ahorro 23.65€
    14% Descuento
En stock
Elija estas pinzas de microdisección de 11,4 cm, con puntas extrafinas y brazos curvos para garantizar calidad y precisión.
Características:
  • Acero inoxidable no magnético
  • Endurecidas, templadas y neutralizadas convenientemente
  • Pulidas y limpiadas electrónicamente con acabado de alta calidad.
  • Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas.
  • Garantizadas sin defectos de materiales ni de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (imperial) 4,5 in